Learn More
Brady™ Rubans pour imprimantes IP à transfert thermique série IP Enabled 6200
Code produit 12899868 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 m x 3.9 cm
984 pi x 2,36 po
984 pi x 3,27 po
984 pi x 4,3 po
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12899868 984 pi x 4,3 po 1 pièce
12869868 300 m x 3.9 cm 1 pièce
12879868 984 pi x 2,36 po 1 pièce
12889868 984 pi x 3,27 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12899868 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 066044
En stock
Conçu pour les applications d’étiquetage de l’environnement difficiles
  • Comprend une tige
  • Résistant aux produits chimiques, à l’abrasion et à la chaleur
  • Compatible avec les imprimantes IP300 et IP600
  • Diamètre intérieur du noyau : 25,40 mm (1 in), côté encre vers l'extérieur
Spécification
Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante à transfert thermique IP300, Imprimante à transfert thermique IP600
Matériau Résine
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 984 in
Largeur (impériale) 4,3 in
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 10,9 cm
Diamètre (métrique) 25,4 mm diamètre intérieur
Dimensions (L x l) 984 pi x 4,3 po
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 6200 - compatible avec les imprimantes IP Brady
Format IP™ Activé
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
À utiliser avec (application) Étiquetage en environnement difficile
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number IP-R6207