Learn More
BRAND™ Plaques en barrettes BRANDplates™ pureGrade™
Code produit 11633189 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
350 μl
360 μl
BreakApart:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits BreakApart unitSize
11633189 360 μl Non 100 pièces
11643189 350 μl Oui -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11633189 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782300
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques à surface non traitée conçues pour maximiser la récupération des échantillons et minimiser la contamination croisée.
  • Liaison moyenne et non stérile
  • Transparent à fond plat
  • Disponible avec ou sans grille
  • Sans endotoxines, DNase, ADN, RNase et non cytotoxique
Avec grille : Les bandes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérées. Les bandes peuvent également être divisées en 8 vaisseaux individuels et insérées séparément dans la plaque du cadre.
Sans grille : les bandes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérées. Les bandes ne sont pas divisibles.
Applications : Idéal pour les analyses homogènes, le criblage et le stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumérique
BreakApart Non
Propriété de liaison Non traitée
Certifiés Qualité certifiée pour les sciences de la vie
Format Plaque en barrette
Array 1 x 8
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Plaques de bande
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de microplaques
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 360 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 360 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 360 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Essais, criblages et stockage homogènes
Comprend Plaque à barrettes à 96 puits
Quantité 100/boîte
Exempt de RNase Oui
Molécule cible Immunoglobuline G (IgG)