Learn More
Beschreibung
- Liaison moyenne et non stérile
- Transparent à fond plat
- Disponible avec ou sans grille
- Sans endotoxines, DNase, ADN, RNase et non cytotoxique
Avec grille : Les bandes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérées. Les bandes peuvent également être divisées en 8 vaisseaux individuels et insérées séparément dans la plaque du cadre.
Sans grille : les bandes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérées. Les bandes ne sont pas divisibles.
Applications : Idéal pour les analyses homogènes, le criblage et le stockage.
Spezifikation
Spezifikation
| Code-barres | Alphanumérique |
| BreakApart | Oui |
| Propriété de liaison | Non traitée |
| Certifiés | Qualité certifiée pour les sciences de la vie |
| Format | Plaque en barrette |
| Array | 1 x 8 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.