Learn More
BRAND™ Couvercles pour microplaques BRANDplates™
Code produit 10337483 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque 96 puits
Plaque standard à 1536 puits
Plaque standard à 96 puits
Plaque à 384 puits
Nb par paquet:
50
100
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Hauteur (métrique):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Nb par paquet Anneaux de condensation Hauteur (métrique) Conditionnement
10337483 Plaque standard à 96 puits 100 Oui 8 mm 100 pièces
10574584 Plaque standard à 96 puits 100 Non 8 mm 100 pièces
10468053 Plaque à 384 puits 50 Non 4,5 mm 50 pièces
10574774 Plaque standard à 1536 puits 50 Non 5,5 mm 50 pièces
15600499 Plaque 96 puits 100 Oui - 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10337483 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.93€
    73.60€ / 100 pièces
    Économisez 18.33€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Couvercles de plaques certifiés de qualité pour les sciences de la vie, destinés à protéger les échantillons, les lots de réaction ou les cultures cellulaires contre la contamination et l'évaporation.
  • Fabriqués en PS transparent
  • L’orientation du couvercle est définie par le coin coupé
  • Empilables
Couvercles avec anneaux de condensation disponibles pour plaques standard à 96 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Hauteur (métrique) 8 mm
Anneaux de condensation Oui
Nb par paquet 100
Barrière anti-évaporation Non
Type de produit Couvercle de microplaque
Adhésif, adhésive Aucun
Plage de températures (métrique) <-20 °C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Plaque standard à 96 puits
Coins entaillés Oui