Learn More
BRAND™ Couvercles pour microplaques BRANDplates™
Code produit 15600499 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque 96 puits
Plaque standard à 1536 puits
Plaque standard à 96 puits
Plaque à 384 puits
Nb par paquet:
50
100
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Hauteur (métrique):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Nb par paquet Anneaux de condensation Conditionnement Hauteur (métrique)
15600499 Plaque 96 puits 100 Oui 100 pièces -
10337483 Plaque standard à 96 puits 100 Oui 100 pièces 8 mm
10574584 Plaque standard à 96 puits 100 Non 100 pièces 8 mm
10468053 Plaque à 384 puits 50 Non 50 pièces 4,5 mm
10574774 Plaque standard à 1536 puits 50 Non 50 pièces 5,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15600499 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782155
Expédition estimée: 07-12-2026
Couvercles de plaques certifiés de qualité pour les sciences de la vie, destinés à protéger les échantillons, les lots de réaction ou les cultures cellulaires contre la contamination et l'évaporation.
  • Fabriqués en PS transparent
  • L’orientation du couvercle est définie par le coin coupé
  • Empilables
Couvercles avec anneaux de condensation disponibles pour plaques standard à 96 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Anneaux de condensation Oui
Nb par paquet 100
Barrière anti-évaporation Non
À utiliser avec (application) Pour protéger les échantillons, les lots de réaction ou les cultures cellulaires de la contamination et de l’évaporation
Type de produit Couvercle de microplaque
Adhésif, adhésive Aucun
Plage de températures (métrique) <-20 °C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Plaque 96 puits
Coins entaillés Oui