Learn More
BRAND™ Plaques en barrettes BRANDplates™ immunoGrade™
Code produit 11663189 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
350 μl
360 μl
BreakApart:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits BreakApart Conditionnement
11663189 350 μl Oui 100 pièces
11653189 360 μl Non 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11663189 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    709.55€
    676.80€ / 100 pièces
    Économisez 32.75€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Plaques à haute affinité avec surfaces optimisées pour l'immobilisation des IgG. Les plaques à haute affinité, optimisées pour l'immobilisation des IgG et des molécules comportant des régions hydrophiles et hydrophobes, offrent des performances fiables pour une gamme de tests.
  • Plaques non stériles à haute adhérence
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge de haute qualité
  • Transparent avec un fond plat
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
  • Disponible avec ou sans grille
Avec grille (référence 782306) :
  • 12 bandes de 8 puits chacune
  • Les bandelettes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérées.
  • Les bandes peuvent également être divisées en 8 vaisseaux individuels et insérées dans la plaque de cadre.
Sans grille (référence 782305) :
  • 12 bandes de 8 puits chacune
  • Les bandes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérées.
  • Les bandes ne sont pas divisibles
Applications :
Conçu pour les immunoessais en phase solide, ELISA , RIA, FIA et autres applications de tests immunologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
BreakApart Oui
Propriété de liaison immunoGrade
Certifiés ADN, DNase, RNase, apyrogène
Format Plaque en barrette
Array 1 x 8
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Emballé
Type de liaison À liaison élevée
Couleur transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Plaque à barrettes à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de microplaques, compteurs gamma, spectrophotomètres de fluorescence
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 8
Volume (métrique) de travail 50 à 320 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Immunologique.
Volume total (métrique) du puits 350 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Immunoessai en phase solide, applications de tests immunologiques
Comprend Plaques de bande avec cadre
Quantité 100/boîte
Exempt de RNase Oui
Molécule cible Protéines ou anticorps