Learn More
Hamilton™ Série 1000 Gastight™ Seringues à sel
Code produit 15192514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15192514 5 ml 1 pièce
15102524 10 ml 1 pièce
15182514 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15192514 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 208336
Expédition estimée: 13-01-2027
Pour une utilisation avec des solutions à forte concentration de sel
  • Équipé d’un piston inerte et non corrosif
  • Équipé d’une pointe de piston en polyéthylène ultra-haute résistance au poids moléculaire (UHMWPE)
Applications :
Pour les applications de sciences de la vie avec des tampons salés, les applications d’extraction avec des acides ou les analyses de métaux à l’état de traces
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille No Needle Included
Type de produit Seringue Gastight Saltline
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (équipement) Microlab 600 Diluter Dispenser
Type de connexion Amorçage sans bulles (Bubble Free Prime, BFP)
Graduated Yes
Stérilité Non-sterile