Learn More
Hamilton™ Étatique Microliter™ Seringues : terminaux RN, aucune aiguille incluse
Code produit 10335772
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle unitSize
10335772 500 μl 1750 1 pièce
10759594 250 μl 1725 1 pièce
10079742 100 μl 710 1 pièce
10476323 250 μl 725 1 pièce
11577864 500 μl 750 1 pièce
10374923 10 μl 701 1 pièce
11517624 25 μl 702 1 pièce
10438353 50 μl 705 1 pièce
10018132 10 ml 1010 1 pièce
10445112 5 ml 1005 1 pièce
11562515 250 μl 1825 1 pièce
10152702 1 ml 1001 -
10070892 2,5 ml 1002 1 pièce
10737453 50 μl 1805 1 pièce
10049492 25 μl 1802 1 pièce
10523765 100 μl 1810 RN 1 pièce
10080234 10 μl 1801 RN 1 pièce
10444805 5 μl 75RN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10335772 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 765801
Seringues revêtues de PTFE pour réduire la tension superficielle entre l’aiguille et le liquide, et faciliter ainsi le repérage d’échantillons reproductible
pulliRevêtement en PTFE à partir du point pour 0,75 po/liliPour la distribution de liquides et de gaz/liliPointe de piston en polymère usinée de précision qui crée un joint sans fuite/li/ul/ppDisponible en tant qu’aiguille de rechange pour l’installation dans une seringue à aiguille amovible (RN) standard ; aiguilles vendues séparément/p
Spécification
Calibre d’aiguille 22 G
Type de produit TLC
Modèle 1750
Volume (métrique) 500 μl