Learn More
Hamilton™ Étanchéité aux gaz Microliter™ Seringues : Terminaison par une infirmière autorisée, aiguille non incluse
Description
pulliRevêtement en PTFE à partir du point pour 0,75 po/liliPour la distribution de liquides et de gaz/liliPointe de piston en polymère usinée de précision qui crée un joint sans fuite/li/ul/ppDisponible en tant qu’aiguille de rechange pour l’installation dans une seringue à aiguille amovible (RN) standard ; aiguilles vendues séparément/p
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Modèle | 1005 |
| Volume (métrique) | 5 ml |