Learn More
Cellpath Portefeuilles à glissière en plastique FiloSlide
Code produit 30226296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
6 pochettes pour lames de microscope, 1 pochette pour documents (220 x 150 mm), 1 pochette pour index ; Bandes d’index
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30226296 6 pochettes pour lames de microscope, 1 pochette pour documents (220 x 150 mm), 1 pochette pour index ; Bandes d’index 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226296 Fournisseur Cellpath Code fournisseur WEP060301A
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Idéal pour constituer des séries de diapositives de référence/d'enseignement
  • Protection supérieure contre les glissements
  • Pochette à documents au verso pour ranger les papiers
  • Simplicité d’utilisation
  • Portefeuilles FiloSlide 4, 5, 6 en plastique souple transparent
Portefeuille FiloSlide à 4 glissières :
  • Quatre pochettes pour lames de microscope, une pochette pour documents 103 x 153 mm (4 x 6 in)
  • Pack combiné de 100 portefeuilles et d'une armoire FiloSlide également disponible
Portefeuille FiloSlide à 5 glissières :
  • Cinq pochettes pour lames de microscope, une pochette pour documents
  • Également disponible en pack combiné de 100 portefeuilles et une cabine FiloSlide
Portefeuille FiloSlide 6 Slide :
  • Six pochettes pour lames de microscope et une pochette pour documents 220 x 150 mm (8,6 x 6 in) et une poche pour l'index
  • Chaque paquet de 10 portefeuilles FiloSlide 6 est fourni avec 50 fiches de couleurs différentes (10 rouges, 10 bleues, 10 vertes, 10 blanches et 10 jaunes).
  • Un pack combinant 150 portefeuilles et une armoire FiloSlide est disponible.
Spécification
Capacité de lame 6
Comprend 6 pochettes pour lames de microscope, 1 pochette pour documents (220 x 150 mm), 1 pochette pour index ; Bandes d’index
Matériau Plastique