Learn More
Metro™ Starsys™ Unité mobile de ravitaillement
Code produit 15907261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Conditionnement
15907261 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15907261 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SXRS76CM5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6605.00€
    3860.78€ / 1 pièces
    Économisez 2744.22€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Produits autonomes avec portes non verrouillables.
  • 2 étagères grillagées (2)
  • Portes non verrouillables
Spécification
Type de produit Unités d’approvisionnement mobiles
Couleur Taupe
Dimensions (L x l x H) 24,875 x 22,75 x 78,3 in
Matériau Polymère
Nbre d’étagères 4