Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-humidifiés de laboratoire en RC standard seuil de rétention des molécules 1000 Da Spectra/Por™ 6
Code produit 15330742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Longueur (métrique):
1,1 ml/cm vol./longueur
4,6 ml/cm vol./longueur
6,4 ml/cm vol./longueur
Conditionnement:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15330742 24 mm 4,6 ml/cm vol./longueur 1m
15320742 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longueur 1m
15340742 29 mm 6,4 ml/cm vol./longueur 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15330742 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132638T
Expédition estimée: 23-11-2026
Includes
  • 1 mètre de tubulure de dialyse Spectra/Por 6
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 5 aiguilles d’ouverture de tubulure
Avec tubulure pré-humidifiée prête à l’emploi, ne nécessitant pas de trempage pour éliminer le glycérol
  • Membrane de dialyse en cellulose régénérée (RC) claire, flexible et robuste de qualité standard
  • Membrane conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
  • Kits disponibles en longueurs de tubulure de 1 m, parfaits pour l’évaluation et la qualification des membranes
  • Incluez une paire de bouchons et d’aiguilles d’ouverture de tubulure pratiques
Spécification
Type de produit Dialysis Trial Kit
MWCO 1 kDa
Format Tubing
Diamètre (métrique) 24 mm
Longueur (métrique) 4,6 ml/cm vol./longueur
Quantité 1 m de tubulure/kit