Learn More
4-Alpha-Hydroxy Stanozolol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4a-Hydroxystanozolol |
| CAS | 100356-20-5 |
| Formule moléculaire | C21 H32 N2 O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4alpha-Hydroxy Stanozolol, (4α,5α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,10,10a,10b,11,12,12a-Hexadecahydro-1,10a,12a-trimethylcyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole-1,6-diol, 4α-Hydroxystanazolol, 4α-Hydroxystanozolol |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4[C@H](O)c5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.4 |
| Poids de la formule | 344.491 |