Learn More
4alpha-phorbol 12-myristate 13-acétate, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15483749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483749 1 mg 1mg
15473749 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61099.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Contrôle négatif de l’activation de la protéine kinase C par l’ester de phorbol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 4alpha-phorbol 12-myristate 13-acétate est un dérivé ester de phorbol non tumoral qui a été utilisé comme contrôle négatif pour le PMA, promoteur de tumeur et activateur de PKC. Cependant, le 4α-PMA a également été démontré comme étant un activateur raisonnablement puissant des canaux TRPV4, ce qui en fait un outil utile pour les recherches de structure-activité par comparaison avec un composé très similaire, le 4α-PDD, qui démontre une affinité 50 fois plus grande pour les TRPV4. De plus, il a également été démontré que ce composé augmente significativement l’ARNm du PGHS-2 dans les kératinocytes murins.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol ou l’éthanol. Diluez la solution mère dans un milieu aqueux à des concentrations finales de ∼2-5µM
Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63597-44-4
Formule moléculaire C36H56O8
Poids moléculaire (g/mol) 616.84
Numéro MDL MFCD00153860
Clé InChI PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
Synonyme 4alpha-phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol-12-myristate-13-acetate, pma, 4alpha-pma, 4alpha-tpa, .alpha.-tpa, 4.alpha.-tpa, 4alpha-phorbol-12-myristate-13-acetate, 4, a-pma, acetoxy-dihydroxy-hydroxymethyl-tetramethyl-oxo-? yl tetradecanoate
CID PubChem 122634
Nom IUPAC (1S,2S,6S,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxyméthyle)-4,12,12,15-tétraméthyle-5-oxotétracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadéca-3,8-dien-14-yl tétradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4alpha-Phorbol 12-myristate 13-acetate
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7332
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol or ethanol; Dilute stock solution into aqueous medium at final concentrations of ∽2-5μM
Poids de la formule 616.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou film