Learn More
4Alpha-Phorbol 12-Myristate 13-Acétate, TRC
Code produit 30418014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418014 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3534852.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4Alpha-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
CAS 63597-44-4
Formule moléculaire C36H56O8
Quantité 2.5 mg
Synonyme 1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-Decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(1aR,1bS,4aS,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-(acetyloxy)-tetradecanoic Acid (Hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester, [1aR-(1aα,1bβ,4aα,7aα,7bα,8α,9β,9aα)]- 9a-(acetyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-Decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester Tetradecanoic Acid, 1H-Cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulene','Tetradecanoic Acid Deriv., 4α-12-O-Tetradecanoylphorbol 13-Acetate, 4α-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, 4α-TPA, α-TPA
Formule InChI InChI=1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34+,35-,36-/m1/s1
SMILES CC1=C[C@@]2([H])[C@@]3(O)[C@H](C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]4(OC(C)=O)[C@](C4(C)C)([H])[C@]3([H])C=C(CO)C[C@@]2(O)C1=O
Nom IUPAC (1aR,1bS,4aS,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-acétoxy-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-1,1,6,8-tétraméthyl-5-oxo-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-décahydro-1H-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulén-9-yl tétradécanoate
Poids moléculaire (g/mol) 616.83
Poids de la formule 616.4