Learn More
(4aR,7S,8aR)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31032805
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032805 25 g
31030830 10 g
31022901 1 g
31019290 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31032805 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1230925g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (4aR,7S,8aR)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide
CAS 104372-31-8
Formule moléculaire C10H15NO3S
Numéro MDL MFCD30486441
Quantité 25 g
SMILES CC1(C)[C@](C2)(CC[C@@]1([H])C3)[C@]43N(O4)S2(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 229.30
Pourcentage de pureté 97%