Learn More
Uvex™ Combinaison de protection chimique 4B avec pieds
Code produit 17787639 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17787639 M 1 pièce
17777639 S 1 pièce
17797639 L 1 pièce
17707649 XL 1 pièce
17717649 2XL 1 pièce
17727649 3XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17787639 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8909410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.45€
    9.30€ / 1 pièces
    Économisez 3.15€
    25% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison de protection chimique Uvex 4B est confortable et respirante, tandis que la doublure filée-liée garantit un ajustement agréablement doux.
  • Tissu non-tissé en PP filé-lié avec film PE
  • Matériau respirant, léger et souple pour un confort exceptionnel de l’utilisateur
  • Coutures soudées orange pour une protection optimale et une bonne visibilité
  • Passe-doigt pour le majeur empêchent les manches de remonter
  • Ajustement optimal pour un niveau élevé de confort de l’utilisateur
  • Fermetures sûres et confortables grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
  • Chaussette haute ajustée pour plus de sécurité
  • Étanche aux particules et aux pulvérisations
  • Propriétés anti-statiques
  • Protection contre les maladies infectieuses
  • Protection contre les pesticides
  • Sans silicone, plastifiants ni substances qui interfèrent avec les agents mouillants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc, Orange
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Chaussettes attachées
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Étalon
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat auto-adhésif
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité Protection chimique/EPI catégorie III, EN 14605:2005+A1:2009 (type 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (type 5), EN 13034:2005+A1:2010 (type 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002, DIN 32781:2010
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés