Learn More
4β-hydroxycholestérol 4-acétate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate |
| CAS | 2515-18-6 |
| Formule moléculaire | C29H48O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (3beta,4beta)-Cholest-5-ene-3,4-diol 4-Acetate, 4beta-Acetoxycholest-5-en-3beta-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H48O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-23-21-10-11-25-27(32-20(4)30)26(31)15-17-29(25,6)24(21)14-16-28(22,23)5/h11,18-19,21-24,26-27,31H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,21+,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | [(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-4-il] acetato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.69 |
| Poids de la formule | 444.3603 |