Learn More
(4E)-5-(4-Méthoxy-d3-2,3,6-triméthylphényl)-3-méthyl-2,4-pentadiénal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4E)-5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienal |
| CAS | 1185247-91-9 |
| Formule moléculaire | C16H17D3O2 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20O2/c1-11(8-9-17)6-7-15-12(2)10-16(18-5)14(4)13(15)3/h6-10H,1-5H3/b7-6+,11-8+/i5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=O)\C)c(C)c1C |
| Nom IUPAC | (2E,4E)-3-méthyl-5-[2,3,6-triméthyl-4-(tridéutérométhoxy)phényl]penta-2,4-diénal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.35 |
| Poids de la formule | 247.1652 |