Learn More
4EGI-1, MedChemExpress
Code produit 16470398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470398 5 mg
16437938 10 mg
16433877 50 mg
16423706 25 mg
16447736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16470398 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19831
MedChemExpress 4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4EGI-1
Forme physique Solid
CAS 315706-13-9
Couleur Gray
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H12Cl2N4O4S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.56 mM)
SMILES O=C(O)/C(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)=N/NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=CS2
Poids moléculaire (g/mol) 451.28
Poids de la formule 451.28
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research