Learn More
Acide 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10249612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10249612 250 mg 250mg
10311573 1 g 1g
10362245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10249612 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC39001CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 39793-31-2
Formule moléculaire C7H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.182
Numéro MDL MFCD07368542
Clé InChI PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
CID PubChem 4961254
Nom IUPAC Acide 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylique
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 97%