Learn More
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464528 1 g 1g
15474528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58200.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39793-31-2 | Molecular Formula: C7H5NO2S | Molecular Weight: 167.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39793-31-2
Formule moléculaire C7H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.182
Numéro MDL MFCD07368542
Clé InChI PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
CID PubChem 4961254
Nom IUPAC Acide 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylique
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Point de fusion 180°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 97%