Learn More
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474528 5 g 5g
15464528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58200.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 39793-31-2 | Molecular Formula: C7H5NO2S | Molecular Weight: 167.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39793-31-2
Formule moléculaire C7H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.182
Numéro MDL MFCD07368542
Clé InChI PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
CID PubChem 4961254
Nom IUPAC Acide 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylique
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Point de fusion 180°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 97%