Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Code produit 12490178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur:
Ambré
Transparent
Septum:
PTFE blanc vierge, 0,01 po
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE vierge blanc, 0,01 po
PTFE / Caoutchouc rouge
Type d’emballage:
Plateau
Sachet en PE
Conditionnement:
100 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Couleur Septum Type d’emballage Conditionnement
12490178 Oui Ambré PTFE rouge / silicone blanc Plateau 100 pièces
12440168 Non Ambré PTFE rouge / silicone blanc Sachet en PE 100 pièces
12450168 Oui Ambré PTFE rouge / silicone blanc Sachet en PE 100 pièces
12480178 Non Ambré PTFE rouge / silicone blanc Plateau 100 pièces
12480168 Oui Ambré PTFE blanc vierge, 0,01 po Sachet en PE 100 pièces
12450188 Oui Transparent PTFE vierge blanc, 0,01 po Plateau 100 pièces
12460198 Non Transparent PTFE / Caoutchouc rouge Plateau 100 pièces
12430168 Non Transparent PTFE rouge / silicone blanc Sachet en PE 100 pièces
12470178 Non Transparent PTFE rouge / silicone blanc Plateau 100 pièces
12400188 Oui Transparent PTFE rouge / silicone blanc Plateau 100 pièces
12490168 Oui Transparent PTFE vierge blanc, 0,01 po Sachet en PE 100 pièces
12420198 Non Transparent PTFE vierge blanc, 0,01 po Plateau 100 pièces
10169094 Oui Transparent PTFE vierge blanc, 0,01 po Plateau 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12490178 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. C401517AW
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
View all promotions
Expédition estimée: 26-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Fabriqués en verre ambré 51A (type 1, Classe AB) ou en verre transparent borosilicaté 33 (type 1, Classe A).
  • Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
  • Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
  • Un verre silanisé (en option) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou à interaction hydrophile
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck) / Hitachi™
  • Waters™(carrousel à positions Wisp 48)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Noir
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Couleur Ambré
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Volume (métrique) 4 ml
Septum PTFE rouge / silicone blanc
Comprend Flacon : C4015-2W, bouchon : C4015-75A
Nb par paquet 100
Type d’emballage Plateau
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm)
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Kit pratique pour flacons à bouchon vissé assemblés