Learn More
(4R)-1-Hydroxy-4-(1-méthyléthényl)-2-cyclohexène-1-méthanol 1-Acétate (Mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol 1-Acetate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 936001-98-8 |
| Formule moléculaire | C12H18O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (4R)-1-Acetyl-1-hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-9(2)11-4-6-12(14,7-5-11)8-15-10(3)13/h4,6,11,14H,1,5,7-8H2,2-3H3 |
| SMILES | COCCCOc1c(C)c(COC(C)=O)ncc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.27 |