Learn More
(4R)-3-(2,2-Diméthyl-1-oxopropyl)-4-(phénylméthyl)-2-oxazolidinone, TRC
Code produit 30371882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4767951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 2514681-44-6
Formule moléculaire C15H19NO3
Quantité 1 g
Synonyme (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
Formule InChI InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
SMILES O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Nom IUPAC (R)-4-benzyl-3-pivaloyloxazolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 261.32
Poids de la formule 261.14