Learn More
(4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propén-1-yl)-4-pentén-1-yl]-4-(phénylméthyl)-2-oxazolidinone, TRC
Code produit 30392904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9489801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 1005006-69-8
Formule moléculaire C18H21NO4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H21NO4/c1-3-8-15(16(20)4-2)17(21)19-14(12-23-18(19)22)11-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10,14-16,20H,1-2,8,11-12H2/t14-,15-,16+/m1/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@@H](CC=C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O
Nom IUPAC (4R)-4-benzyl-3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-prop-2-énylpent-4-énoyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 315.36
Poids de la formule 315.1471