Learn More
(4R)-(+)-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313566
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313566 1 g 1g
11323566 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14518.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95530-58-8
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00075172
Clé InChI YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonyme r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
CID PubChem 641505
Nom IUPAC (4R)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 70°C to 74°C
Beilstein 5376658
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.16
Rotation optique +17° (c=6 in Ethanol)
Pourcentage de pureté ≥98%