Learn More
(4R)-(+)-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10581734 25 g Flacon en verre 25g
10470252 1 g Flacon en verre 1g
10653742 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581734 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297850250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95530-58-8 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95530-58-8
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00075172
Clé InChI YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonyme r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
CID PubChem 641505
Nom IUPAC (4R)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 70°C to 73°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -18
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Conditions de rotation spécifiques −18° (20°C c=1,ethanol)
Quantité 25 g
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline