Learn More
(4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Code produit 30476960
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476960 10 mg 10mg
30474419 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30476960 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32062810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125133-96-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Synonyme (4R-trans)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
Nom IUPAC (4R,5R)-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C[C@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m1/s1
Poids de la formule 177.079