Learn More
(4R,5S)-(+)-4-Méthyl-5-phényl-2-oxazolidinone, 99%
Code produit 10061981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061981 1 g Flacon en verre 1g
10698444 5 g Flacon en verre -
10434765 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337630010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 77943-39-6 | C₁₀H₁₁NO₂| 177,2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77943-39-6
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Numéro MDL MFCD00010845
Clé InChI PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Synonyme 4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
CID PubChem 2733812
Nom IUPAC (4R,5S)-4-méthyl-5-phényl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 118°C to 121°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique + 162
Conditions de rotation spécifiques + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3)
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement