Learn More
(4R,6R)-tert-butyl--(6-cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4-acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10590522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590522 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10590522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 357990010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Note relative au nom 97%
CAS 125971-94-0
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 70.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H23NO4
Numéro MDL MFCD03093958
Quantité 1 g
Synonyme 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 2-4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate, 4r,6r-t-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r-cis-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, pubchem5924, 3r,5r-6-cyano-3,5-isopropylidenebisoxy hexanoic acid tert-butyl ester, 4r,3r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4acetate
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Clé InChI DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
Nom IUPAC acétate de tert-butyle 2-[(4R,6R)-6-(cyanométhyl)-2,2-diméthyl-1,3-dioxan-4-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 269.34
CID PubChem 2734287
Poids de la formule 269.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement