Learn More
(4R,6S)-5,6-Dihydro-6-méthyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide |
| CAS | 147128-77-6 |
| Formule moléculaire | C8H10O3S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (4R-cis)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide, (4R,6S)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methylthieno[2,3-b]thiopyran-7,7-dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O3S2/c1-5-4-7(9)6-2-3-12-8(6)13(5,10)11/h2-3,5,7,9H,4H2,1H3/t5-,7+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](CCC1)N=C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.29 |