Learn More
[(4S)-2,2-Diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acide acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ((4S)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 73991-95-4 |
| Formule moléculaire | C7 H10 O5 |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 2-[(4S)-2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acide acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.15 |
| Poids de la formule | 174.0528 |