Learn More
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine, TRC
Code produit 30408111
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408111 10 mg
30400076 1 mg
30407425 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408111 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94357010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55399-93-4
Formule moléculaire C6 H13 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Synonyme 2-Amino-2,3,5-trideoxy-3-methyl-L-ribonic acid, (2S,3R,4S)-4-Hydroxyisoleucine
Nom IUPAC (2R,3R,4R)-2-amino-4-hydroxy-3-methyl-pentanoic acid
SMILES C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-Hydroxy-L-isoleucine
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4+,5+/m0/s1
Quantité 10 mg
Poids de la formule 147.0895
Conditions d’expédition Room Temperature