Learn More
(4S)-N-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 99 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10747602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747602 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337790010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone
Note relative au nom 99%
CAS 90719-29-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 58°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H15NO3
Numéro MDL MFCD00075429
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 102.5
Synonyme 4s-3-2e-but-2-enoyl-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, hg^l@lanry gyifjffjamdp, 4s-n-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 3-2-butenoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, 4s-3-crotonoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, s-+-3-crotonoyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-trans-3-methyl-2-propenoyl-4-s-isopropyl-2-oxazolidinone
Clé InChI YZRHIMNEVFYTAJ-WTSVBCDHSA-N
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)C(C)C
Nom IUPAC (4S)-3-[(E)-but-2-énoyl]-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 197.23
CID PubChem 5702601
Poids de la formule 197.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement