Learn More
(4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-diméthyl-4-vinyloxazolidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-vinyloxazolidine |
| CAS | 133625-87-3 |
| Formule moléculaire | C12H21NO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (4S)-4-Ethenyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=C |
| Nom IUPAC | tert-butyl (4S)-4-éthényl-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.3 |
| Poids de la formule | 227.1521 |