Learn More
Hamilton™ 5.0 μSérie L 7000 Microliter Seringue
Code produit 17804192
Change view
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
24 g
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
Type de connexion:
Amovible
Connecteur moleté
Soudé
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize Type de connexion
17804192 24 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce -
17824292 Aiguille non comprise Aiguille non comprise 1 pièce Amovible
17834292 24 g Arrondi 1 pièce Soudé
17854412 24 g Arrondi 1 pièce Connecteur moleté
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17804192 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL88011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les seringues de la série 7000 sont modifiées Microliter Seringues avec un système de piston intégré à l'aiguille.
  • La seule seringue à volume mort nul disponible.
  • Le fil de tungstène fin du piston s'étend jusqu'à l'extrémité de l'aiguille, assurant l'expulsion de tout le solvant et permettant de distribuer des volumes jusqu'à 5 μL.
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tungstène (cylindre)
Calibre d’aiguille 24 g
Diamètre (impériale) interne 0,0128 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0128 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.325 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,022 in
Diamètre (impériale) externe 0,308 in
Diamètre (métrique) interne 0.325 mm
Diamètre (métrique) externe 7.82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.566 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Type de produit Seringue Microliter
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 7105 KH
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 69.9 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant