Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger de 5 ml SuperClear™ avec bouchons fixés
Code produit 17567896 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Naturel
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17567896 Ambré 250 pièces
16674012 Naturel 250 pièces
16684012 Assorties 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17567896 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 30488610009
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Tubes à centrifuger avec bouchons à clipser plats fixés, graduations moulées et surface d’écriture.
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Type de couvercle Fixés
Certifications/Conformité USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 mL
Couleur Ambré
Matériau Résine en polypropylène
Format Emballé
À utiliser avec (application) Centrifugation
Hauteur (métrique) 56,64 mm
Nb par paquet 250/paquet
Conditionnement 250 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Stérilité Non stérile
Gamme de produits SuperClear
Graduated Oui
Forme du fond Conique
FCR max. 25 000 RCF
Diamètre (métrique) 16.63 mm