Learn More
5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| CAS | 1077-28-7 |
| Formule moléculaire | C8H14O2S2 |
| Numéro MDL | MFCD00005474 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | C(C1CCSS1)CCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.33 |
| Pourcentage de pureté | 97% |