Learn More
5-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)méthyl]-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10485322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10485322 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10690913 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10485322 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10754CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 116750-06-2
Formule moléculaire C14H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.229
Numéro MDL MFCD02180376
Clé InChI ZRBXPAHJXKKXME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindol-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, n-5-formylfur-2-yl methyl phthalimide, 5-1,3-dioxo-1,3-diyhdro-2h-isoindol-2-yl methyl-2-furaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-n-phthalimidomethyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxobenzo c azolin-2-yl methyl furan-2-carbaldehyde, 5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl furan-2-carboxaldehyde, 5-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-2-isoindolylmethyl-2-furaldehyde
CID PubChem 273878
Nom IUPAC 5-[(1,3-dioxoisoindole-2-yle)méthyle]furane-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC3=CC=C(O3)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 255.23
Pourcentage de pureté 97%