Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1 Kimble Chase™
Code produit 11882363 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11882363 100 mm 12 mm 100 pièces
11852363 75 mm 10 mm 100 pièces
11872363 100 mm 10 mm 100 pièces
11862363 75 mm 12 mm 100 pièces
11892363 130 mm 14 mm 100 pièces
10116072 130 mm 16 mm 100 pièces
11822373 180 mm 18 mm 100 pièces
11882353 200 mm 25 mm 50 pièces
11832373 180 mm 20 mm 100 pièces
11892353 200 mm 30 mm 50 pièces
10288122 70 mm 8 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11882363 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur A510012000521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.90€
    13.94€ / 100 pièces
    Économisez 5.96€
    29% de réduction
En stock
Mesurez, mélangez et versez à l’aide des tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1. Les tubes ont un rebord et sont disponibles en différentes longueurs.
  • Jetable
  • Verre borosilicaté transparent
  • Fond rond
  • Avec rebord
Spécification
Type de conception Fond rond
Longueur (métrique) 100 mm
Conditionnement 100Pack
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai