Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1 Kimble Chase™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Jetable
- Verre borosilicaté transparent
- Fond rond
- Avec rebord
Spécification
Spécification
| Type de conception | Fond rond |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Conditionnement | 100Pack |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 14 mm |
| Type de produit | Tube à essai |