Learn More
[5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thiényl]méthanol, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10693023 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693023 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00643DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau {5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl}methanol
CAS 465514-19-6
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9F3N2OS
Numéro MDL MFCD03407368
Quantité 1 g
Synonyme 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienyl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, maybridge3_004455, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-2-thienyl methan-1-ol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienylmethanol
Clé InChI RJIIPCWLMHMXQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)CO)C(F)(F)F
Nom IUPAC [5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 262.25
CID PubChem 2780713
Poids de la formule 262.25
Pourcentage de pureté 90%