Learn More
5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 260.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |