Learn More
5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10641873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10641873 1 g 1g
10406092 250 mg 250mg
10351995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10641873 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM05281DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175202-93-4
Formule moléculaire C10H7F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 260.234
Numéro MDL MFCD00052163
Clé InChI ITUYPRXQRPMRTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2775667
Nom IUPAC 5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]thiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 260.24
Pourcentage de pureté 97%