Learn More
5-[1-(méthylthio)éthyl]-2-trifluorométhylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine |
| CAS | 1005489-34-8 |
| Formule moléculaire | C9H10F3NS |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 5-(1-méthylsulfanyléthyl)-2-(trifluorométhyl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.24 |
| Poids de la formule | 221.0486 |