Learn More
5-(1-Piperazinyl)-2-pyridinamine, TRC
Code produit 30418869
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30418869 100 mg 100mg
30411406 500 mg 500mg
30415619 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418869 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP482423100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1082876-26-3
Formule moléculaire C9H14N4
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Synonyme 5-(Piperazin-1-yl)pyridin-2-ylamine
Nom IUPAC 5-piperazin-1-ylpyridin-2-amine
SMILES Nc1ccc(cn1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(1-Piperazinyl)-2-pyridinamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H14N4/c10-9-2-1-8(7-12-9)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2,(H2,10,12)
Poids de la formule 178.1218