Learn More
Ester pinacolique d’acide 5-(1-Pipéridinylméthyl)thiophène-2-boronique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419165 5 g 5g
15409165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419165 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51117.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1218790-44-3 | Molecular Formula: C16H26BNO2S | Molecular Weight: 307.259 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218790-44-3
Formule moléculaire C16H26BNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 307.259
Numéro MDL MFCD11113036
Clé InChI KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-1-piperidinylmethyl thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, 5-piperidine methyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 1-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl piperidine, amtb125, 5-piperidinomethyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 5-1-piperidinylmethyl-thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 1-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiophen-2-ylmethyl-piperidine
CID PubChem 46739745
Nom IUPAC 1-[[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophèn-2-yl]méthyl]pipéridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(S2)CN3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 307.26