Learn More
5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 1015846-81-7 |
| Formule moléculaire | C8H11N3O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridazinol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N3O/c12-8-5-7(6-9-10-8)11-3-1-2-4-11/h5-6H,1-4H2,(H,10,12) |
| SMILES | O=C1NN=CC(=C1)N2CCCC2 |
| Nom IUPAC | 4-pyrrolide-1-yl-1H-pyridazine-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Poids de la formule | 165.0902 |